SAB5300074
Monoclonal Anti-KDM3A antibody produced in mouse
clone 2E1, ascites fluid
Sinónimos:
JHDM2A, JHMD2A, JMJD1, JMJD1A, TSGA
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E1, monoclonal
mol peso
147 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KDM3A(55818)
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against KDM3A
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable