SAB5202663
Monoclonal Anti-Dityrosine-Biotin antibody produced in mouse
clone 10A6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10A6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
tyrosination (di-Tyr)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)