SAB5202515
Monoclonal Anti-7-Ketocholesterol-Atto 680 antibody produced in mouse
clone 3F7
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Atto 680 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
isotipo
IgG3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)