SAB5202208
Monoclonal Anti-Kv3.2-Atto 655 antibody produced in mouse
clone S410-17
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Atto 655 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S410-17, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
90 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Kcnc2(246153)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)