Documentos clave
SAB5201980
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD74-FITC antibody produced in mouse
clone 6D9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6D9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
33 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD74(972)
Inmunógeno
Synthetic peptide corresponding to the N-terminal (1-100 aa) of human CD74 conjugated to KLH. Overlaps 100% with all 3 isoforms
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)