SAB5201916
Monoclonal Anti-ERp57-Atto 488 antibody produced in mouse
clone 4F9, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PDIA3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
Atto 488 conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F9
monoclonal
descripción
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 57 kDa
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human (Tested)
envase
pkg of 100 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDIA3(2923)
Inmunógeno
Aplicación
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: HeLa cell lysate
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: HeLa
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Immunogen region: Amino acids 25-505
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_005304.3
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)