SAB5201735
Monoclonal Anti-Tcp1 Alpha - Atto 390 antibody produced in rat
clone 23c, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-AI528772, Anti-Ccta, Anti-Tric, Anti-p63
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
Atto 390 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
23c, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 60 kDa
reactividad de especies
mouse, human, dog, rabbit, rat, hamster, bovine, sheep
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2c
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Tcp1(21454)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable