SAB5200917
Monoclonal Anti-Notch1 - Biotin antibody produced in mouse
clone S253-32, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-Motch, Anti-Neurogenic locus notch homolog protein 1, Anti-Neurogenic locus notch protein homolog, Anti-TAN1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S253-32, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt >270, ~120 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Notch1(18128)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable