SAB5200240
Monoclonal Anti-Vacht antibody produced in mouse
clone S6-38, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-MGC12716,, Anti-Slc18a3, Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S6-38, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... Slc18A3(6572)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable