SAB5200070
Monoclonal Anti-KCND2 antibody produced in mouse
clone S57-1, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-Kcnd2, Anti-Kv4.2, Anti-Kv4.2 K+ channel, S57-1, Anti-RK5, Anti-Shal1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S57-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 75-80 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Kcnd2(65180)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)