SAB5200063
Monoclonal Anti-KCNA1 antibody produced in mouse
clone S36-15, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-KCNA2B, Anti-Kv1.1, Anti-Kv1.1 Extracellular, S36-15, Anti-kcna1, Anti-kcpvd
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S36-15, monoclonal
formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 56 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Kcna1(24520)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable