Documentos
SAB5200003
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DLG4 antibody produced in mouse
clone 7E3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-DLG4, Anti-PSD95, Anti-SAP90
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7E3, monoclonal
formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 100 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, bovine
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Dlg4(29495)
Categorías relacionadas
Especificidad
Detects a ~100 kDa protein corresponding to the molecular mass of PSD-95 on SDS PAGE immunoblots. Additional cross-reactive bands are detected at ~80 kDa and ~50 kDa in rat and mouse samples.
Inmunógeno
Recombinant rat PSD-95, Native Sequence
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable