SAB4702019
Monoclonal Anti-CD82 purified low endotoxin produced in mouse
Sinónimos:
4F9, C33, GR15, IA4, KAI1, R2, SAR2, ST6, TSPAN27
About This Item
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C33, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/ml
técnicas
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD82(3732)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)