SAB4701136
Monoclonal Anti-CD243-APC antibody produced in mouse
clone UIC2
Sinónimos:
ABC20, CLCS, MDR1, P-Glycoprotein, PGY1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
UIC2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
técnicas
flow cytometry: 10 μL
nº de acceso
NM_000927
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ABCB1(5243)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable