SAB4701113
Monoclonal Anti-CD84-APC antibody produced in mouse
clone CD84.1.21
Sinónimos:
LY9B, SLAMF5
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CD84.1.21, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
técnicas
flow cytometry: 10 μL
nº de acceso
NM_003874
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD84(8832)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable