Documentos clave
SAB4701087
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD262-APC antibody produced in mouse
clone DR5-01-1
Sinónimos:
KILLER, TNFRSF10B, TRAIL-R2, TRAILR2, TRICK2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DR5-01-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
0.1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1 μg/mL
nº de acceso
BC001281
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
The antibody DR5-01-1 recognizes an extracellular domain of TRAIL-R2 (DR5). TRAIL-R2 is one of two TNF superfamily member intracellular death domain containing receptors for TRAIL (APO2L).
Inmunógeno
Recombinant fusion protein of human IgG heavy chain and extracellular domain of DR5.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)