SAB4701031
Monoclonal Anti-HLAB7 antibody produced in mouse
clone BB7.1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BB7.1, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HLA-B7(3106)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable