SAB4701029
Monoclonal Anti-AHNAK1 antibody produced in mouse
clone EM-09
Sinónimos:
Desmoyokin
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EM-09, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
NM_024060
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AHNAK(79026)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable