SAB4700998
Monoclonal Anti-Clusterin antibody produced in mouse
clone Hs-3
Sinónimos:
CLI, CLU, Complement cytolysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40, NA1/NA2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Hs-3, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
NM_001831
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLU(1191)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable