SAB4700987
Monoclonal Anti-alphaFetoprotein antibody produced in mouse
clone AFP-11
Sinónimos:
AFP, Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, FETA, HPAFP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AFP-11, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 10 μg/mL
nº de acceso
NM_001134
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AFP(174)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable