SAB4700941
Monoclonal Anti-CD62PBiotin antibody produced in mouse
clone AK4
Sinónimos:
GMP140, GRMP, P-selectin, PADGEM, SELP
About This Item
origen biológico
mouse
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AK4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
nonhuman primates, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de acceso
BC068533
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SELP(6403)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)