Documentos
SAB4700844
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGFR (PhosphoTyr992) antibody produced in mouse
clone EM-12
Sinónimos:
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EM-12, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
NP_005219.2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr992)
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Descripción general
The antibody EM-12 reacts with human EGFR (ErbB1 / HER1) phosphorylated on tyrosine 992.
Inmunógeno
Synthetic phospho-peptide covering sequence around tyrosine 992 of human EGFR.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable