SAB4700798
Monoclonal Anti-CD134 antibody produced in mouse
clone Ber-ACT35
Sinónimos:
ACT35, IMD16, OX40, TNFRSF4, TXGP1L
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Ber-ACT35, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
nonhuman primates, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 6 μg/mL
nº de acceso
NG_046896.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNFRSF4(7293)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable