SAB4700387
Monoclonal Anti-CD11b-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-174, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ITGAM, Anti-Mac-1 α
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-174, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAM(3684)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)