SAB4700272
Monoclonal Anti-CD16-FITC antibody produced in mouse
clone LNK16, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FCGR3A, Anti-FcγRIII
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LNK16, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, nonhuman primates
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FCGR3A(2214)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable