SAB4700253
Monoclonal Anti-CD26-APC antibody produced in mouse
clone BA5b, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DPP4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BA5b, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DPP4(1803)
Descripción general
The mouse monoclonal antibody BA5b recognizes CD26, a 110 kDa type II membrane glycoprotein, which is a peptidase expressed on mature thymocytes, T cells (especially activated), B cells, NK cells and macrophages.
Inmunógeno
Human T cell clone
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?