SAB4700165
Monoclonal Anti-CD36 antibody produced in mouse
clone TR9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GPIIIb
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TR9, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD36(948)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable