SAB4700052
Monoclonal Anti-CD247 azide free antibody produced in hamster
clone H146-968, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CD247, Anti-CD3-Ζ
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
hamster
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
H146-968, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD247(919)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable