SAB4504065
Anti-phospho-Ras-GRF1 (pSer916) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CDC25, Anti-CDC25L, Anti-GNRP, Anti-GRF1, Anti-GRF55, Anti-H-GRF55, Anti-PP13187, Anti-ras-GRF1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 145 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer916)
Información sobre el gen
mouse ... Rasgrf1(19417)
Inmunógeno
Immunogen Range: 882-931
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)