SAB4503403
Anti-IKK-γ antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
I-κ-B kinase γ, IkB kinase subunit γ, Inhibitor of nuclear factor κ-B kinase subunit γ, NEMO, NF-κ-B essential modifier
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 48 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IKBKG(8517)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 16-65
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable