Documentos clave
SAB4503374
Sigma-Aldrich
Anti-KISS1R antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
G-protein coupled receptor 54, KiSS-1 receptor, KiSS-1R, Kisspeptins receptor, Metastin receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 42 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KISS1R(84634)
Descripción general
Anti-KISS1R Antibody detects endogenous levels of total KISS1R protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human KISS1R.
Immunogen Range: 301-350
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)