SAB4502917
Anti-TP53INP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
PIG-U, p53-inducible protein U
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 23 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TP53INP2(58476)
mouse ... T53I2(68728)
Categorías relacionadas
Descripción general
TP53INP2/DOR (tumor protein p53 inducible nuclear protein 2) is located in the nucleolus. It is ubiquitously present in the tissues, with a high metabolism level. TP53INP2 is located on human chromosome 20q11.22.
Inmunógeno
Immunogen Range: 1-50
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)