SAB4502896
Anti-CD147, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
BASI, CD147, basigin, basigin (Ok blood group), collagenase stimulatory factor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 42 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BSG(682)
Categorías relacionadas
Descripción general
Cluster of differentiation 147 (CD147) is a multifunctional trans-membrane glycoprotein and is a member of the immunoglobulin superfamily. It occurs in transmembrane and soluble forms. CD147 is also known as EMMPRIN or basigin (BSG). It is a 57 kDa glycoprotein with two extracellular Ig domains. CD147 is located on human chromosome 19p13.
Inmunógeno
Immunogen Range: 336-385
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable