Documentos clave
SAB4502390
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
ERK-1, ERK1, ERT2, Extracellular signal- regulated kinase 1, Insulin-stimulated MAP2 kinase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Anti-p44 MAP Kinase antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 43 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPK3(5595)
Descripción general
Anti-p44 MAP Kinase Antibody detects endogenous levels of total p44 MAP Kinase protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p44/42 MAP Kinase.
Immunogen Range: 170-219
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)