Documentos clave
SAB4502251
Sigma-Aldrich
Anti-CSGLCAT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CSGlcA-T, Chondroitin glucuronyltransferase II, Chondroitin sulfate glucuronyltransferase, N-acetylgalactosaminyl-proteoglycan 3-β-glucuronosyltransferase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 85 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHPF2(54480)
Categorías relacionadas
Descripción general
Anti-CSGLCAT Antibody detects endogenous levels of total CSGLCAT protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CSGLCAT.
Immunogen Range: 31-80
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable