Documentos
SAB4502180
Sigma-Aldrich
Anti-6-Phosphofructo-2-Kinase, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
6-P2ASE heart-type isozyme, 6-biphosphatase 2, 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2, 6PF-2-K/Fru-2, PFK-2/FBPase-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 58 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PFKFB2(5208)
Descripción general
Anti-6-Phosphofructo-2-Kinase Antibody detects endogenous levels of total 6-Phosphofructo-2-Kinase protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PFKFB2.
Immunogen Range: 1-50
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable