SAB4502108
Anti-DHRS8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
17βHSDXI, 17-β-HSD 11, 17-β-HSD XI, 17-β-hydroxysteroid dehydrogenase 11, Estradiol 17-β-dehydrogenase 11
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 32 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DHRS8(51170)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 71-120
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)