SAB4501727
Anti-Laminin beta 2 (LAMB2) Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
LAMB2, LAMS, Laminin B1s chain, Laminin subunit β-2, S-laminin
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-LAMB2 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 195 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LAMB2(3913)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 61-110
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)