SAB4501633
Anti-KCNJ5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
G protein-activated inward rectifier potassium channel 4, GIRK4, Inward rectifier K(+) channel Kir3.4, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 5
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 47 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNJ5(3762)
Descripción general
KCNJ5 (potassium voltage-gated channel subfamily J member 5) is an inwardly rectifying potassium channel, which is also termed as GIRK4 (G protein-coupled inward rectifier K+ channel 4). It is expressed in the cerebral cortex. This gene is mapped to human chromosome 11q24.
Inmunógeno
Immunogen Range: 370-419
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable