SAB4501602
Anti-JAK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
JAK-2, JAK2, Janus kinase 2, kinase Jak2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 130 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... JAK2(3717)
Descripción general
JAK2 (janus kinase 2) encodes a tyrosine kinase. It belongs to the Jak family of proteins. The JAK2 gene is located on human chromosome 9p24.
Inmunógeno
Immunogen Range: 906-955
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable