Documentos clave
SAB4501528
Sigma-Aldrich
Anti-IBP7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
IBP-7, IGF-binding protein 7, IGFBP-7, Insulin-like growth factor-binding protein 7, MAC25 protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
clon:
polyclonal
reactividad de especies:
rat, mouse, human
citations:
técnicas:
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 29 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGFBP7(3490)
Descripción general
Anti-IBP7 Antibody detects endogenous levels of total IBP7 protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human IBP7.
Immunogen Range: 191-240
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)