SAB4501335
Anti-TF2E2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
GTF2E2, T2EB, TF2E2, Transcription initiation factor IIE β subunit
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 33 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GTF2E2(2961)
Descripción general
The gene GTF2E2 (general transcription factor IIE subunit 2) is mapped to human chromosome 8p12. The protein has a serine-rich region, a centrally located forkhead domain, a leucine repeat motif, a region similar to the bacterial σ factor subdomain 3, a bHLH (basic region-helix-loop-helix) motif and a bHL (basic region-helix-loop) sequence.
Inmunógeno
Immunogen Range: 151-200
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable