Documentos clave
SAB4501056
Sigma-Aldrich
Anti-KU70 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
5′-dRP lyase Ku70, 5′-deoxyribose-5-phosphate lyase Ku70, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 1, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 6, X-ray repair cross-complementing protein 6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 69 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... XRCC6(2547)
Categorías relacionadas
Descripción general
Anti-KU70 Antibody detects endogenous levels of total KU70 protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Ku70.
Immunogen Range: 1-50
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)