SAB4500906
Anti-ZHX2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
α-fetoprotein regulator 1, AFP regulator 1, Regulator of AFP, Zinc finger and homeodomain protein 2, Zinc fingers and homeoboxes protein 2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 92 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZHX2(22882)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 751-800
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable