SAB4500712
Anti-EGFR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ERBB1, Epidermal growth factor receptor, Epidermal growth factor receptor precursor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 134 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 661-710
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)