Key Documents
SAB4500325
Sigma-Aldrich
Anti-SLC24A4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
NCKX4, Na(+)/K(+)/Ca(2+)-exchange protein 4, SLC24A4, Sodium/potassium/calcium exchanger 4, Solute carrier family 24 member 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 66 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
Anti-SLC24A4 Antibody detects endogenous levels of total SLC24A4 protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SLC24A4.
Immunogen Range: 328-377
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable