SAB4500168
Anti-HCG β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CG-β, Choriogonadotropin subunit β, Chorionic gonadotrophin chain β
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 17 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CGB(1082)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 101-150
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable