Key Documents
SAB4301656
Sigma-Aldrich
Anti-TSPAN13
affinity isolated antibody
Sinónimos:
NET-6, NET6, TM4SF13
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunohistochemistry: 1:25-1:100
western blot: 1:200-1:1000
nº de acceso
NP_055214
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSPAN13(27075)
Inmunógeno
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human tetraspanin 13
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable