Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB4301583
Sigma-Aldrich
Anti-ALK (Phospho-TYR1604)
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ALK tyrosine kinase receptor precursor, Anaplastic lymphoma kinase, CD246, EC 2.7.10.1, kinase ALK
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
nº de acceso
NP_004295
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr1604)
Información sobre el gen
human ... ALK(238)
Inmunógeno
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 1604 (G-H-Y(p)-E-D) derived from Human ALK.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)