SAB4301392
Anti-phospho-EPHA7 (pTyr791) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
EHK3, EK11, HEK11
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
112 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
nº de acceso
NP_004431.1.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EPHA7(2045)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable